Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Express (1X), sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11528856
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
5 L
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 20
Código de producto. 11528856
Marca: Gibco™ 12604021
A diferencia de la tripsina porcina, no contiene componentes derivados de animales
Escinde los enlaces peptídicos en los extremos C-terminales de lisina y arginina, y es un sustituto directo de la tripsina. La excepcional pureza aumenta la especificidad y reduce el daño en las células que pueden provocar otras enzimas presentes en algunos extractos de tripsina. Se utiliza para la disociación de una amplia gama de células de mamíferos adherentes, como CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias.
  • Delicado con las células
  • Estable a temperatura ambiente durante 24 meses
  • Facilidad de uso:
  • Sin material de origen animal
  • Delicado con las células; su pureza aumenta la especificidad debido a la acción de una sola enzima y reduce el daño causado por la disociación de múltiples enzimas en tripsina y otros extractos
  • Puede sustituir directamente a la tripsina en protocolos existentes.
  • Simplemente la dilución inactiva TrypLE Express, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como suero bovino fetal (SBF).
Envasado sostenible, con bajo consumo energético y menos peligros
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility that is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 °C a 30 °C, proteger de la luz
Condiciones de almacenamiento alternativas: de 2 °C a 8 °C o de – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1X
Tipo de cultivo Cultivo celular adherente
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Sin aditivos Sin rojo fenol
Para utilizar con (aplicación) Investigación clínica, investigación traslacional
Características ecológicas Energéticamente eficiente, embalaje sostenible
Osmolalidad Comprobar y grabar
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Notas Temperatura ambiente estable
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Libre de material de origen animal
Probado para Bioensayo in vitro
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato