Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Express (1X), rojo fenol
Enzima recombinante, libre de material de origen animal
Marca: Gibco™ 12605010
20.27 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13608kg
Descripción
Se utiliza para la disociación de una amplia gama de células de mamíferos adherentes, como CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias. TrypLE™ Express escinde los enlaces peptídicos en los lados de terminaciones C de lisina y arginina, y es un sustituto directo de la tripsina. La excepcional pureza aumenta la especificidad y reduce el daño en las células que pueden provocar otras enzimas presentes en algunos extractos de tripsina.
- Delicado con las células
- La pureza aumenta la especificidad debido a la acción de una sola enzima, lo que reduce el daño causado por la disociación de enzimas presentes en algunas preparaciones de tripsina y en otros extractos de proteasa
- Estable a temperatura ambiente durante 24 meses
- Listo para su uso
- Puede sustituir directamente a la tripsina en protocolos existentes.
- Simplemente la dilución inactiva TrypLE Express, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como suero bovino fetal (SBF).
Envasado sostenible, con bajo consumo energético y menos peligros
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, que cuentan con la certificación ISO 13485 y que están registradas en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Especificaciones
EDTA | |
Células de mamíferos | |
1X | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Energéticamente eficiente, embalaje sostenible | |
Gibco™ | |
Temperatura ambiente estable | |
Libre de material de origen animal |
Condiciones de almacenamiento: De 15 °C a 30 °C, proteger de la luz Condiciones de almacenamiento alternativas: de 2 °C a 8 °C o de – 5 °C a – 20 °C Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Libre de material de origen animal | |
Cultivo celular adherente | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Rojo de fenol, EDTA | |
Comprobar y grabar | |
100 mL | |
Temperatura ambiente | |
Bioensayo in vitro |
Seguridad y manipulación
- 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N-(3-Methoxyphenyl)piperazine
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.