Learn More
Gibco™ Tripsina (2,5 %), sin rojo de fenol
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
Marca: Gibco™ 15090046
21.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24335" para aplicar la oferta.
Descripción
Debido a su fuerza digestiva, la solución de tripsina se usa ampliamente para la disociación celular, el pase de cultivos celulares rutinario y la disociación de tejido primaria. La concentración de tripsina necesaria para la disociación varía en función del tipo de célula y de los requerimientos experimentales.
- En las soluciones se comprueba el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento
- Antes de la fabricación, las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación mediante endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, al tiempo que se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad.
- La trazabilidad documentada disponible incluye la trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro
Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación, registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Sin EDTA | |
Células de mamíferos | |
10 X | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Sin rojo fenol | |
entre 7,1 y 8 | |
100 mL | |
Origen animal |
Condiciones de almacenamiento: De -5 a -20 °C Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Origen animal | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
270 - 320 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Hielo húmedo | |
Bioensayo in vitro |
Seguridad y manipulación
- TRYPSIN, 2.5%, 10X
Palabra de advertencia
- Peligro||Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: trypsin
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2428460 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 150901000,150900250,10406800,15090046,150905000 |
2428462 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 150901000,150900250,10406800,15090046,150905000 |
2365735 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 150901000,150900250,10406800,15090046,150905000 |
2569831 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 150901000,150900250,10406800,15090046,150905000 |
2677672 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 150901000,150900250,10406800,15090046,150905000 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.