Learn More
Gibco™ Tripsina-EDTA (0,05 %), rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11590626
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11590626
Marca: Gibco™ 25300062
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
Debido a su capacidad digestiva, la tripsina se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. La concentración de tripsina necesaria para la disociación varía en función del tipo de célula y de los requerimientos experimentales.
  • Trazabilidad documentada
  • Producción según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
  • Prueba de calidad
  • En las soluciones se comprueba el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento
  • Las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación por endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, al tiempo que se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad
  • La trazabilidad documentada disponible incluye la trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De -5 a -20 °C
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Rojo de fenol, EDTA
Osmolalidad 270 - 310 mOsm/kg
pH entre 7,1 y 8
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Fuente Origen animal
Probado para Bioensayo in vitro