Learn More
Gibco™ Tripsina-EDTA (0,25%), rojo de fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11570626
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. 11570626
Marca: Gibco™ 25200072
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
Debido a su capacidad digestiva, la tripsina se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. La concentración de tripsina necesaria para la disociación varía en función del tipo de célula y de los requerimientos experimentales.
  • En las soluciones se comprueba el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento
  • Las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación por endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, y se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad
  • La trazabilidad documentada disponible incluye la trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Manufactured at a cGMP compliant facility registered with the FDA as a medical device manufacturer and certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Rojo de fenol, EDTA
Osmolalidad 270 - 320 mOsm/kg
pH entre 7,1 y 8
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Fuente Origen animal
Probado para Bioensayo in vitro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypsin, 0.25% (1X) with EDTA 4Na, liquid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: trypsin
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.