Learn More
Gibco™ Solución Versene
Es una solución de ácido etildiaminotetraacético (EDTA) para el uso como reactivo suave de disociación de células no enzimáticas.
Marca: Gibco™ 15040066
20.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24335" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Solución Gibco Versene de 0,48 mm
- Se formula en forma de 0,2 g EDTA (Na4) por litro de solución salina tamponada con fosfato (PBS).
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
EDTA | |
Libre de material de origen animal | |
Estéril con filtro | |
cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485 | |
Temperatura ambiente |
Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación |
|
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
EDTA | |
100 mL |
Título del producto
Gibco™ Solución Versene > 100 ml