Learn More
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Antibiótico selectivo, formulación de fleomicina D1, antibiótico glicopeptídico producido por Streptomyces verticillus
Marca: Gibco™ R25001
585.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24361" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El antibiótico selectivo Gibco™ Zeocin™ es una formulación de fleomicina D1, un antibiótico glicopeptídico producido por Streptomyces verticillus.
- El antibiótico selectivo Zeocin™ actúa uniéndose al ADN y escindiéndolo, lo que conduce a la muerte celular.
- Se usa para la selección de cultivos de células de mamíferos, insectos, levaduras, bacterias y plantas.
- Concentración de trabajo que oscila entre 50 y 400 µg/ml dependiendo del tipo de célula.
- Este producto se suministra en 100 mg/ml en agua estéril en 8 viales de 1,25 ml.
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De – 10 a – 30 °C Condiciones de envío: Hielo |
|
Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos | |
Zeocin | |
Selección/generación de líneas celulares estables eucariotas, selección bacteriana | |
8 x 1,25 mL |
100 mg/mL | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Zeocin™ |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- zeocin 100mg/ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Phleomycin from Streptomyces verticillus
Título del producto
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent > 8 x 1,25 mL