Learn More
Gibertini Elettronica™ Digital Tensiometer
Código de producto. 11900877
Encompass
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Tensiómetro digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11900877 Tensiómetro digital cada uno
1 options
Código de producto. 11900877
Marca: Gibertini Elettronica™ TSD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Measure liquid surface tension with efficiency, using this tensiometer. Gibertini Elettronica™ Digital Tensiometers feature a simple, robust design for fast response times and accurate results.
Tensiómetro numérico
• Placa de vidrio
• Selección sencilla de los métodos de medida tales como el anillo de Du Nouy, la lámina de Wilhelmy, el estribo de Lenard o la determinación de la densidad
• Visualización numérica directa de la tensión de superficie en mN/m
• Elevador unidireccional manual de tipo Labolift
• El operador desciende la muestra con un elevador
• Medición por tracción de la tensión superficial o interfacial
• Impresora en opción
Especificaciones
Tipo de producto Tensiómetro digital
Para utilizar con (aplicación) Measuring liquid surface tension
Dimensiones (L x An) Dimensiones de la placa de cristal: 24 x 24 x 0,15mm