Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinción de Giemsa
Código de producto. 11404667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11404667 10 g 10 g
11414667 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11404667
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21172.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291.80 g/mol
Giemsa Stain is used as a laboratory reagent and stain for microscopy. It is also used for the histopathologic detection of malaria and other parasites such as spirochete and protozoan. The stain is also been incorporated in differential staining between bacterial and human cells. The compound has been used in combination with May-Grunwald or Wright Stain (sc-203763) as a histological hematology stain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tinción de Giemsa se utiliza como reactivo de laboratorio y como coloración para microscopía. También se utiliza para la detección histopatológica de la malaria y otros parásitos como la espiroqueta y el protozoario. Esta tinción también se ha incorporado en la coloración diferencial entre las células bacterianas y humanas. Dicho compuesto se ha utilizado en combinación con la tinción de May-Grunwald o Wright (sc-203763) como coloración hematológica histológica.
Solubilidad
No soluble en agua (<0,1 %), metanol (5,8 mg/l) y etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51811-82-6
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 291.80
Número MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clave InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
PubChem CID 13735
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Giemsa Stain
Punto de fusión ∼300°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Giemsa Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Giemsa's stain