Learn More
Tinción Giemsa (cristalina), Fisher BioReagents
Código de producto. 10002764
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
5 g
Código de producto. 10002764
Marca: Fisher BioReagents BP24225
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Giemsa es una tinción biológica utilizada para películas de sangre finas para diferenciar leucocitos, para teñir parásitos maláricos en películas de sangre finas y gruesas, y para teñir médula ósea para mostrar la morfología celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51811-82-6
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Peso molecular (g/mol) 291.80
Número MDL MFCD00012112,MFCD00081642
Clave InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazin-3-ilideno)-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Giemsa Stain
Punto de fusión 300°C
Certificación com. de tinción bio. Pass Test
Identificación Pass Test
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.8
Envase Frasco de vidrio
Color Verde
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Giemsa Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2