Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Container with Lid
Gilactiv™ Container with Lid is treated with the exclusive Sanitized™ technology, which protects the container's surface against viruses and bacteria.
67.57€ - 139.52€
Especificaciones
Tipo | Storage Tote |
---|---|
Material | HDPE |
Color | Blue |
Forma | Rectangular |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17918931
|
Gilac™
G119690 |
15 L |
67.57€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17918941
|
Gilac™
G119890 |
35 L |
115.94€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17938771
|
Gilac™
G119990 |
55 L |
139.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Proven antibacterial and antiviral effectiveness on the container's surface (empty or full) for a broad spectrum of germs, including HCoV-229E human coronavirus.
- This article contains a biocidal product with the active substance: Silver Phosphate Glass.
- Tests conducted by an EU-approved French independent laboratory showed that 98.6% of the virus was wiped out after a two-hour period.
- Choose Gilactiv™ enhanced protection.
- Test results available on request.
- No gaps nor overlaps and no sharp corners.
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
- Recessed handles for better handling.
- Smooth interior walls and rounded corners for easier cleaning.
- Machine washable.
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Especificaciones
Storage Tote | |
HDPE | |
Blue | |
Rectangular |