Learn More
Epredia™ Hematoxilina Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3
Con tres intensidades disponibles, la hematoxilina Epredia™ Richard-Allan ScientificTM GillTM 1, 2, 3 permite controlar por completo las intensidades de tinción.
Marca: Epredia™ 72504
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Con tres intensidades disponibles, la hematoxilina Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 permite controlar por completo las intensidades de tinción.
Las hematoxilinas Gill son tinciones nucleares progresivas.- Gill 1 se recomienda para su uso en citología
- Gill 2 tiene aplicaciones de histología y citología
- Gill 3 se usa en histología
- Están mezclados previamente y listos para usar
Especificaciones
Hematoxilina de Gill 2 | |
0,47 l (1 pinta) |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: aluminium sulphate octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol,diazolidinyl urea,