Learn More
Epredia™ Hematoxilina Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3
Con tres intensidades disponibles, la hematoxilina Epredia™ Richard-Allan ScientificTM GillTM 1, 2, 3 permite controlar por completo las intensidades de tinción.
Marca:  Epredia™ 72611
106.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21628" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10590139
  • 131.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Con tres intensidades disponibles, la hematoxilina Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 permite controlar por completo las intensidades de tinción.
Las hematoxilinas Gill son tinciones nucleares progresivas.
  • Gill 1 se recomienda para su uso en citología
  • Gill 2 tiene aplicaciones de histología y citología
  • Gill 3 se usa en histología
  • Están mezclados previamente y listos para usar
Especificaciones
Especificaciones
Hematoxilina de Gill 3
1 gal
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: aluminium sulphate,sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol, diazolidinyl urea, acetic acid