Learn More
Oakton™ Gránulos de vidrio para molino
Gránulos de vidrio adecuados para el molino mini-BeadBeater™ Los gránulos de vidrio Cole-Parmer™ para molinos se utilizan para triturar y separar muestras pequeñas de hueso en esporas microbianas.
97.45€ - 284.00€
Especificaciones
Tipo | Gránulos |
---|---|
Material | Vidrio |
Para utilizar con (equipo) | Molino de vidrio mini-BeadBeater |
Cantidad | 1 lb |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13478236
|
Oakton™
36270-52 |
Entre 0,1 y 0,15 mm |
123.00€
1 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15237649
|
Oakton™
36270-50 |
1 mm |
97.45€
cada uno Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12614267
|
Oakton™
36270-51 |
0,5 mm |
284.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Gránulos de vidrio adecuados para el molino mini-BeadBeater™Los gránulos de vidrio Cole-Parmer™ para molinos se utilizan para triturar y separar muestras pequeñas de hueso en esporas microbianas.
- Disponibles en tres tamaños distintos
- Triture muestras como esporas óseas y microbianas.
- Maneja muestras pequeñas de manera eficaz: de 100 μl a 1 μl.
- El método sin espuma y sin aerosol conserva las enzimas, los ácidos nucleicos y los orgánulos.
Especificaciones
Gránulos | |
Vidrio | |
Molino de vidrio mini-BeadBeater | |
1 lb |