Learn More
Gilson™ Jeringas DistriTip™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10367562 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 to 12,5 μl
De 10 to 125 μl
De 100 μl a 1,25 ml
Modelo:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (estéril)
125 μl Micro
125μL Micro ST (estéril)
1250 μl Mini
1250 μl Mini ST (estéril)
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
10367562 De 1 to 12,5 μl 125μL Micro ST (estéril) 50 PCS
10606463 De 10 to 125 μl 1250 μl Mini 50 PCS
10616463 De 100 μl a 1,25 ml 12,5 ml Maxi 50 PCS
10397512 De 1 to 12,5 μl 125 μl Micro 50 PCS
12021572 De 10 to 125 μl 1250 μl Mini ST (estéril) 50 PCS
10152902 De 100 μl a 1,25 ml 12,5 ml Maxi ST (estéril) 50 PCS
6 options
Código de producto. 10367562
Marca: Gilson™ F164130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El uso de un sistema de pipeteo Gilson™ garantiza la exactitud y la precisión. Las jeringas Gilson™ DistriTips™ tienen un intervalo de volumen de alícuota de 1 μl a 1,25 ml
  • Con indicador de nivel
  • Disponible en formato estándar o esterilizado (ST), en cajas de 50
  • Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, RNA y proteasa.
  • Sin colorantes, por lo que no existe riesgo de contaminación de sus componentes
  • Solo se necesitan tres jeringas para cubrir el volumen de 1μ a 1,25 ml
  • Se pueden dispensar más de 100 alícuotas de cada jeringa
  • Ideal para alícuotas precisas.
  • Se puede utilizar con soluciones viscosas y volátiles
  • Envasadas individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 to 12,5 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo 125μL Micro ST (estéril)
Exactitud ±0.200 μL
Longitud (imperial) 6,89 in
Longitud (métrico) 102 mm
Declaraciones de limpieza Free of DNA, RNA, RNase, DNase, Pyrogens
Para utilizar con (aplicación) Soluciones volátiles y viscosas
Método de esterilización Gamma Irradiated
Formato En envase individual
Estilo de punta Positive Displacement
Envase Individually Wrapped
Cantidad 50 paq.
Tipo de producto Jeringa DistriTip™
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) DISTRIMAN Repeating Pipette
Graduado Sí
Línea de productos DistriTips
Material Polipropileno
Graduaciones 2.5 mL