Learn More
Gilson™ Jeringas DistriTip™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 to 12,5 μl
De 10 to 125 μl
De 100 μl a 1,25 ml
Modelo:
12,5 ml Maxi
12,5 ml Maxi ST (estéril)
125 μl Micro
125μL Micro ST (estéril)
1250 μl Mini
1250 μl Mini ST (estéril)
Tamaño de la unidad:
50 PCS
Descripción
- Con indicador de nivel
- Disponible en formato estándar o esterilizado (ST), en cajas de 50
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, RNA y proteasa.
- Sin colorantes, por lo que no existe riesgo de contaminación de sus componentes
- Solo se necesitan tres jeringas para cubrir el volumen de 1μ a 1,25 ml
- Se pueden dispensar más de 100 alícuotas de cada jeringa
- Ideal para alícuotas precisas.
- Se puede utilizar con soluciones viscosas y volátiles
- Envasadas individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 1 to 12,5 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | 125 μl Micro |
| Exactitud | ±0,125 μl |
| Longitud (imperial) | 4,49 in |
| Longitud (métrico) | 102 mm |
| Declaraciones de limpieza | Sin trazas metálicas |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction