Descripción
- Con indicador de nivel
- Disponible en formato estándar o esterilizado (ST), en cajas de 50
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, RNA y proteasa.
- Sin colorantes, por lo que no existe riesgo de contaminación de sus componentes
- Solo se necesitan tres jeringas para cubrir el volumen de 1 μl a 1,25 ml
- Se pueden dispensar más de 100 alícuotas de cada jeringa
- Ideal para alícuotas precisas.
- Se puede utilizar con soluciones viscosas y volátiles
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 100 μl a 1,25 ml |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | 12,5 ml Maxi |
| Exactitud | ±7,5 μl |
| Longitud (imperial) | 6,93 in |
| Longitud (métrico) | 112 mm |
| Declaraciones de limpieza | Sin trazas metálicas |
| Mostrar más |