Learn More
Gilson™ Rack vacío para puntas de pipeta
Utilícelas con puntas Gilson Diamond sueltas. La gradilla vacía para puntas de pipeta Gilson™ está codificada por colores para facilitar su uso.
Marca: Gilson™ F161360
22.30 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Totalmente esterilizable en autoclave
- Fabricados en polipropileno
Especificaciones
Gradilla vacía | |
Purple | |
Polipropileno | |
No | |
Puntas de pipeta de 1 a 5 ml D5000 | |
3,82 in | |
4,33 in |
Esterilizable en autoclave | |
Puntas de pipeta (de 1 a 5 ml D5000) | |
Rectangular | |
No estéril | |
9.7 cm | |
5,94 in |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31