Learn More
Gilson™ Rack vacío para puntas de pipeta
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12599615 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Admite:
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl D10)
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl DL10)
Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10)
Puntas de pipeta (de 1 a 5 ml D5000)
Puntas de pipeta (de 100 a 1000 μl D1000)
Puntas de pipeta (de 2 a 200 μl D200)
Puntas de pipeta (de 20 a 300 μl D300)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
Código de producto. 12599615
Marca: Gilson™ F171202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelas con puntas Gilson Diamond sueltas. La gradilla vacía para puntas de pipeta Gilson™ está codificada por colores para facilitar su uso.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Fabricados en polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye 2 Empty Racks
Tipo de producto Gradilla vacía
matriz, red, conjunto 1x2
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Red
Admite Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl DL10)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Rectangular
Apilables Yes, Interlocking
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta de 0.1 a 10 μl DL10
Cantidad 2 (1x2)
Tamaño 134 x 89 x 127 mm
Longitud (métrico) 9.3 cm
Longitud (imperial) 3,66 in
Anchura (imperial) 5,28 in
Altura (imperial) 4,88 in