Learn More
Gilson™ Rack vacío para puntas de pipeta
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12609601 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Admite:
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl D10)
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl DL10)
Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10)
Puntas de pipeta (de 1 a 5 ml D5000)
Puntas de pipeta (de 100 a 1000 μl D1000)
Puntas de pipeta (de 2 a 200 μl D200)
Puntas de pipeta (de 20 a 300 μl D300)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
Código de producto. 12609601
Marca: Gilson™ F171302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelas con puntas Gilson Diamond sueltas. La gradilla vacía para puntas de pipeta Gilson™ está codificada por colores para facilitar su uso.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Fabricados en polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Incluye 2 Empty Racks
Tipo de producto Gradilla vacía
matriz, red, conjunto 1x2
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Yellow
Admite Puntas de pipeta (de 2 a 200 μl D200)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Rectangular
Apilables Yes, Interlocking
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta D200 de 2 a 200 μl
Cantidad 2
Tamaño 134 x 89 x 127 mm
Longitud (métrico) 9.3 cm
Longitud (imperial) 3,66 in
Anchura (imperial) 5,28 in
Altura (imperial) 4,92 in
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt