Learn More
Gilson™ Rack vacío para puntas de pipeta
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4330372 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Admite:
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl D10)
Puntas de pipeta (0,1 a 10 μl DL10)
Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10)
Puntas de pipeta (de 1 a 5 ml D5000)
Puntas de pipeta (de 100 a 1000 μl D1000)
Puntas de pipeta (de 2 a 200 μl D200)
Puntas de pipeta (de 20 a 300 μl D300)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
Código de producto. 10193092
Marca: Gilson™ F161220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilícelas con puntas Gilson Diamond sueltas. La gradilla vacía para puntas de pipeta Gilson™ está codificada por colores para facilitar su uso.
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Fabricados en polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Empty Rack
Tipo de producto Gradilla vacía
matriz, red, conjunto 1x1
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blue
Admite Puntas de pipeta (de 1 a 10 ml D10)
Material Polipropileno
Posiciones 1
Forma Rectangular
Apilables No
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Puntas de pipeta de 1 a 10 ml D10mL
N.° por paquete 1
Cantidad 1
Tamaño 150 x 101 x 170 mm
Longitud (métrico) 9.7 cm
Longitud (imperial) 3,82 in
Anchura (imperial) 5,98 in
Altura (imperial) 6,57 in