Learn More
Gilson™ Pistones capilares MICROMAN™ E
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10463942 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Cantidad:
182 paq.
192 paq.
200 paq.
576 paq.
Paquete de 960
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 μl
De 10 a 100 μl
De 10 a 100 μl
De 10 to 100 μl
De 100 a 1000 μl
De 100 to 1000 μl
De 20 a 50 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 3 a 25 μl
De 3 to 25 μl
De 50 a 250 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
M25E
M50E
Formato:
Caja
Caja de 200 unidades
Paquete de puntas de 2 x 96
TIPACK 10 x 96
Tamaño de la unidad:
182 PCS
192 PCS
200 PCS
576 PCS
960 PCS
Código de producto. 10463942
Marca: Gilson™ F148112
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas específicamente para las pipetas Gilson™ MICROMAN™ E. Los pistones capilares Gilson™ MICROMAN™ E proporcionan resultados reproducibles y fiables, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles. Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
  • Recomendados para obtener resultados fiables y reproducibles, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
  • Fabricados específicamente para micropipetas Gilson™ MICROMAN™ E.
  • Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 3 to 25 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo CP25
Longitud (imperial) 4,25 pulg
Longitud (métrico) 86.2 mm
Formato Caja
Estilo de punta Pistones capilares Microman™ CP25
Envase Unidades sueltas/no montadas
Cantidad 200 paq.
Tipo de producto Capillary Piston
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Gilson Microman
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certificado de calidad