Learn More
Gilson™ Pistones capilares MICROMAN™ E
Fabricadas específicamente para las pipetas Gilson™ MICROMAN™ E. Los pistones capilares Gilson™ MICROMAN™ E proporcionan resultados reproducibles y fiables, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles. Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
Marca: Gilson™ F148560
87.40 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Recomendados para obtener resultados fiables y reproducibles, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
- Fabricados específicamente para micropipetas Gilson™ MICROMAN™ E.
- Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
Especificaciones
De 100 to 1000 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
5,31 in | |
Caja | |
182 Pk. | |
Sí | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
CP1000 | |
70.4 mm | |
Caja de 182 unidades | |
Capillary Piston | |
Gilson™ Microman™ | |
Certificado de calidad |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
22Hours
22Minutes
55Seconds
25New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
9Hours
22Minutes
55Seconds
25 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
39Hours
22Minutes
55Seconds
25