Learn More
Gilson™ Pistones capilares MICROMAN™ E
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4330403 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
182 paq.
192 paq.
200 paq.
576 paq.
Paquete de 960
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 μl
De 10 a 100 μl
De 10 a 100 μl
De 10 to 100 μl
De 100 a 1000 μl
De 100 to 1000 μl
De 20 a 50 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 3 a 25 μl
De 3 to 25 μl
De 50 a 250 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
CP10
CP100
CP1000
CP1000ST
CP100ST
CP10ST
CP25
CP250
CP250ST
CP50
M25E
M50E
Formato:
Caja
Caja de 200 unidades
Paquete de puntas de 2 x 96
TIPACK 10 x 96
Tamaño de la unidad:
182 PCS
192 PCS
200 PCS
576 PCS
960 PCS
Código de producto. Cantidad Volumen (métrico) Modelo Formato unitSize
10192852 192 paq. De 1 a 10 μl CP10ST Paquete de puntas de 2 x 96 192 PCS
10011912 Paquete de 960 De 1 a 10 μl CP10ST TIPACK 10 x 96 960 PCS
15306564 576 paq. De 3 a 25 μl M25E Caja 576 PCS
10789324 192 paq. De 10 a 100 μl CP100ST Caja 192 PCS
11327920 Paquete de 960 De 10 a 100 μl CP100ST Caja 960 PCS
15304785 576 paq. De 20 a 50 μl M50E Caja 576 PCS
15314785 576 paq. De 50 a 250 μl CP250ST Caja 576 PCS
12609621 182 paq. De 100 a 1000 μl CP1000ST Caja 182 PCS
10041932 Paquete de 960 De 1 a 10 μl CP10 Paquete de puntas de 2 x 96 192 PCS
12001532 Paquete de 960 De 1 a 10 μl CP10 TIPACK 10 x 96 960 PCS
10463942 200 paq. De 3 to 25 μl CP25 Caja 200 PCS
10726470 Paquete de 960 De 3 a 25 μl CP25 TIPACK 10 x 96 960 PCS
10646653 192 paq. De 10 to 100 μl CP100 Caja 192 PCS
10494132 Paquete de 960 De 10 a 100 μl CP100 Caja 960 PCS
12123771 200 paq. De 20 a 50 μl CP50 Caja de 200 unidades 200 PCS
10866510 Paquete de 960 De 20 a 50 μl CP50 TIPACK 10 x 96 960 PCS
10163522 200 paq. De 50 to 250 μl CP250 Caja 200 PCS
10456925 Paquete de 960 De 50 to 250 μl CP250 Caja 960 PCS
12597526 182 paq. De 100 to 1000 μl CP1000 Caja 182 PCS
19 options
Código de producto. 10192852
Marca: Gilson™ F148413
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas específicamente para las pipetas Gilson™ MICROMAN™ E. Los pistones capilares Gilson™ MICROMAN™ E proporcionan resultados reproducibles y fiables, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles. Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
  • Recomendados para obtener resultados fiables y reproducibles, incluso con los líquidos más viscosos o volátiles.
  • Fabricados específicamente para micropipetas Gilson™ MICROMAN™ E.
  • Disponibles en una amplia gama de volúmenes y diseños, tanto en versiones esterilizadas como estándar, para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo CP10ST
Longitud (imperial) 5,39 in
Longitud (métrico) 45.1 mm
Formato Paquete de puntas de 2 x 96
Estilo de punta Pistones capilares Microman™ CP10ST
Envase Box
Cantidad 192 paq.
Tipo de producto Capillary Piston
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Gilson Microman
Material Polipropileno
Fit for Purpose Certificado de calidad