Learn More
Gilson™ Micropipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™ E
GREENER_CHOICE
Micropipetas de diseño ergonómico para líquidos difíciles
411.00€ - 472.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Polipropileno
Número de canales 1
Tipo Pipeta de desplazamiento positivo
Para utilizar con (aplicación) Para el pipeteo de líquidos volátiles, viscosos y problemáticos
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Volumen (métrico) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15314775
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
FD10001
De 1 a 10 μl M10E
472.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15354775
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
FD10005
De 50 to 250 μl M250E
472.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15324775
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
FD10002
De 3 a 25 μl M25E
436.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15334775
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
FD10003
De 20 a 50 μl M50E
411.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15344775
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
FD10004
De 10 to 100 μl M100E
433.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para las puntas, consulte F148412G oF148413G
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
1
Para el pipeteo de líquidos volátiles, viscosos y problemáticos
Polipropileno
Pipeta de desplazamiento positivo
Certified Quality
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Gilson™ Micropipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™ E