Learn More
Gilson™ Pipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™
Código de producto. 10410015 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
M10
M100
M1000
M25
M250
M50
Puntas compatibles:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10410015
Marca: Gilson™ F148503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantiza la exactitud y la precisión durante el pipeteo de líquidos problemáticos y ofrece una protección total contra la contaminación cruzada. Las pipetas de desplazamiento positivo Gilson™ MICROMAN™ son de 3 a 4 veces mejores que una pipeta de desplazamiento por aire para pipetear líquidos viscosos o volátiles.
  • El pistón está dentro de la punta o es capilar para evitar la contaminación de la micropipeta
  • Botón pulsador codificado por colores para la identificación fácil de los modelos
  • Botón pulsador de doble función que también expulsa pistones capilares
  • Asa cómoda de PVDF resistente a productos químicos agresivos
  • Miden con exactitud líquidos con presión de vapor alta sin fugas ni degradación de la punta
  • Los modelos M10 y M100 son totalmente esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles C50
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Modelo M50
Número de canales 1
Tipo Pipeta de desplazamiento positivo
Volumen (métrico) De 20 a 50 μl
Para utilizar con (aplicación) Pipeteo de líquidos densos y viscosos