Learn More
Gilson™ Pipetas de desplazamiento positivo MICROMAN™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 20 a 50 μl
De 3 a 25 μl
De 50 to 250 μl
Modelo:
M10
M100
M1000
M25
M250
M50
Puntas compatibles:
C10
C100
C1000
C25
C250
C50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El pistón está dentro de la punta o es capilar para evitar la contaminación de la micropipeta
- Botón pulsador codificado por colores para la identificación fácil de los modelos
- Botón pulsador de doble función que también expulsa pistones capilares
- Asa cómoda de PVDF resistente a productos químicos agresivos
- Miden con exactitud líquidos con presión de vapor alta sin fugas ni degradación de la punta
- Los modelos M10 y M100 son totalmente esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | C250 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | M250 |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de desplazamiento positivo |
| Volumen (métrico) | De 50 to 250 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Pipeteo de líquidos densos y viscosos |