Learn More
Gilson™ Micropipetas PIPETMAN Classic™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 1000 to 5000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 100 μl
De 20 to 200 μl
De 200 to 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Pipeta de desplazamiento de aire completamente ajustable con el volumen seleccionado mostrado en un indicador digital (volúmetro).
- Soporte y expulsor de puntas esterilizables en autoclave para evitar la contaminación cruzada.
- Cada pipeta incluye un número de identificación grabado para trazabilidad.
Información de órdenes
Programa de intercambio disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,1, ±5 μl |
| Puntas compatibles | D200, DF30ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Color | Naranja |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | P20 |
| Número de canales | 1 |
| Mostrar más |