Learn More
Gilson™ Micropipetas PIPETMAN Classic™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10635313 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 1000 to 5000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 100 μl
De 20 to 200 μl
De 200 to 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10635313
Marca: Gilson™ F144801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La línea PIPETMAN Classic, la de mayor reputación en el mundo, ofrece una amplia gama de pipetas de desplazamiento de aire de ajuste continuo adecuadas para soluciones acuosas de viscosidad y densidad moderadas.
  • Pipeta de desplazamiento de aire completamente ajustable con el volumen seleccionado mostrado en un indicador digital (volúmetro).
  • Soporte y expulsor de puntas esterilizables en autoclave para evitar la contaminación cruzada.
  • Cada pipeta incluye un número de identificación grabado para trazabilidad.
Información de órdenes
Programa de intercambio disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,024, ±12 μl
Puntas compatibles D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Color Naranja
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P2
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman Classic
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 μl
Para utilizar con (aplicación) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación de ADN
Longitud (imperial) 14,37 in
Longitud (métrico) 36.5 cm
Anchura (imperial) 12,01 in
Anchura (métrico) 30.5 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm
Fit for Purpose Certified Quality