Learn More
Gilson™ Blíster de repuesto de puntas PIPETMAN™ Diamond™
Gradillas de puntas envasadas de manera individual que son cómodas, limpias y ecológicas
50.00€ - 58.65€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 20 a 300 μL |
---|---|
Color | Transparente |
Modelo | D300; Estándar |
Longitud (métrico) | 5,1 cm |
Para utilizar con (equipo) | Pipetmax™ |
Código de producto | Marca | Esterilizables en autoclave | Esterilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilizables en autoclave | Esterilidad | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15374775
|
Gilson™
F172400 |
Autoclavable | No estéril | D300; Estándar |
50.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15384775
|
Gilson™
F172401 |
No Autoclavable | Estéril | D300; Estándar |
58.65€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Gradillas codificadas por colores para indicar los modelos de punta y la compatibilidad con modelos PIPETMAN
- Disponibles como esterilizables en autoclave o esterilizadas con rayos gamma
- Se ajustan a puntas PIPETMAX (puntas especiales validadas para su uso con placas de 384 pocillos)
- 10 gradillas envasadas individualmente de 96 puntas
- Listas para su uso
Especificaciones
20 a 300 μL | |
D300; Estándar | |
Pipetmax™ | |
Polipropileno |
Transparente | |
5,1 cm | |
Pipetman™ Diamond™ |