Learn More
Gilson™ Puntas de pipeta Pipetman™ Diamond™: paquetes de recarga
El paquete de recarga es la forma más fácil y rápida de rellenar la caja TIPACK vacía
Marca: Gilson™ F167013
38.80 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.58680kg
Descripción
- Tres veces más pequeña que las cajas de puntas normales
- Respetuosa con el medio ambiente: utiliza hasta un 70 % menos de plástico que las cajas de gradillas normales
- Gradillas codificadas por colores para diferenciar modelos de puntas e indicar los modelos de pipetas Gilson compatibles
- Condiciones de esterilización en autoclave: Calor húmedo/121°C/20 minutos/1 bar
Especificaciones
De 2 a 200 μl | |
D200 | |
Pipetman™ Diamond™ |
Esterilizable en autoclave | |
Recarga |