Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EasyPack™
Sellado con cierre de cremallera fácil de abrir y cerrar. Las puntas Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ se suministran en embalajes a granel de diferentes tamaños.
Marca: Gilson™ F161631
34.38 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
- Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
- Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
- Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
- Requiere una fuerza de montaje de punta baja
- Identificación sencilla con un envasado con codificación de color
- Los paquetes a granel se sellan con un cierre de cremallera que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido y se cierra con la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de las puntas
- Cada caja EasyPack contiene 1000 puntas (5 bolsas 200 de puntas o 1 bolsa de 1000; 4 bolsas 50 de puntas o 3 bolsas 334 de puntas)
Especificaciones
0,1 a 10 μL | |
No estéril | |
Autoclavable | |
9.5 cm | |
Universal | |
Pipet Tips | |
Single-use | |
Pipetman™ EasyPack™ |
Sin filtro | |
Clear | |
3,74 in | |
En bolsa | |
5 Bolsas de 200 Puntas | |
Red | |
Sí | |
Polipropileno |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
37Hours
4Minutes
53Seconds
38 -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
37Hours
4Minutes
53Seconds
38 -
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
20Hours
4Minutes
53Seconds
38New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
7Hours
4Minutes
53Seconds
38