Learn More
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EasyPack™
GREENER_CHOICE
Sellado con cierre de cremallera fácil de abrir y cerrar. Las puntas Gilson™ PIPETMAN™ EasyPack™ se suministran en embalajes a granel de diferentes tamaños.
Marca:  Gilson™ F161111
21.86 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12629591
  • 34.25€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una baja retención y una superficie naturalmente hidrófoba
  • Fabricado en una sala limpia y con la consiguiente eliminación del riesgo de contaminación
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Las graduaciones de volumen facilitan la comprobación visual del volumen aspirado
  • Requiere una fuerza de montaje de punta baja
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación de color
  • Los paquetes a granel se sellan con un cierre de cremallera que se puede abrir fácilmente para un acceso rápido y se cierra con la tira de sellado rápido para evitar la contaminación y la pérdida de las puntas
  • Cada caja EasyPack contiene 1000 puntas (5 bolsas 200 de puntas o 1 bolsa de 1000; 4 bolsas 50 de puntas o 3 bolsas 334 de puntas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 1200 μl
No estéril
Autoclavable
19.8 cm
Universal
Pipet Tips
Single-use
Pipetman™ EasyPack™
Sin filtro
Incolora
7,8 in
En bolsa
5 Bolsas de 200 Puntas
Azul oscuro
Sí
Polipropileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Gilson™ Puntas PIPETMAN™ EasyPack™ > 100 a 1200 μl; 5 x 200 puntas/caja