Learn More
Gilson™ Pipetas PIPETMAN™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Salmón
Modelo:
P10
P100
P1000G
P100G
P10G
P10mL G
P20
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 ml
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- El cuerpo (mango) en PVDF minimiza el efecto de calentamiento de las manos durante el pipeteo y es resistente contra los productos químicos agresivos
- La lectura directa del volumen en dígitos decimales ayuda a evitar errores en ajuste de volumen
- Viene con el eyector de punta de plástico o metal clásico
- El eyector de pinzas encaja de forma segura en el cuerpo de la pipeta y ayuda a evitar resbalones con el tiempo
- La junta rediseñada, los muelles de expulsión más ligeros y la grasa de pistón de alta calidad ofrecen una fuerza tan baja como la de 2 Newtons para pipetear
- Grasa de pistón de alta calidad
Características específicas de los modelos:
- Los modelos P2 y P10 incorporan expulsores de punta de doble posición para su uso con las puntas D10 (cortas) y DL10 (largas)
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,5, ±0,8, ±1,6 μl |
| Puntas compatibles | Punta de D200, D300, DF100ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta D-200, D-300, DF100ST |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | PVDF y acero inoxidable |
| Mostrar más |