Learn More
Gilson™ Pipetas PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4330398 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Salmón
Modelo:
P10
P100
P1000G
P100G
P10G
P10mL G
P20
P200G
P20G
P2G
P5000G
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 ml
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Color Modelo Volumen (métrico) Incluye unitSize
12346122 Naranja P2G De 0,2 a 2 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
11387790 Rojo P10 De 1 a 10 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12356122 Naranja P2G De 0,2 a 2 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12386122 Amarillo P20G De 2 to 20 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12366122 Rojo P10G De 1 a 10 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12396122 Amarillo P20 De 2 to 20 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12316132 Salmón P100 De 10 to 100 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12306132 Salmón P100G De 10 to 100 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12326132 Amarillo P200G De 20 to 200 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12366132 Morado P5000G De 500 to 5000 μl Sin expulsor 1 PCS
12336132 Amarillo P200G De 20 to 200 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12346132 Azul P1000G De 100 to 1000 μl Expulsor de puntas de acero inoxidable 1 PCS
12356132 Azul P1000G De 100 to 1000 μl Expulsor de punta de plástico 1 PCS
12376132 Azul P10mL G De 1 a 10 ml Sin expulsor 1 PCS
14 options
Código de producto. 12346122
Marca: Gilson™ F144054M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
PIPETMAN aporta un nuevo nivel de comodidad a la gama Gilson con un mecanismo de pistón rediseñado que reduce la fuerza necesaria para aspirar y dispensar líquidos. PIPETMAN mantiene la durabilidad, precisión y fiabilidad de confianza de las pipetas PIPETMAN originales con comodidad.
  • El cuerpo (mango) en PVDF minimiza el efecto de calentamiento de las manos durante el pipeteo y es resistente contra los productos químicos agresivos
  • La lectura directa del volumen en dígitos decimales ayuda a evitar errores en ajuste de volumen
  • Viene con el eyector de punta de plástico o metal clásico
  • El eyector de pinzas encaja de forma segura en el cuerpo de la pipeta y ayuda a evitar resbalones con el tiempo
  • La junta rediseñada, los muelles de expulsión más ligeros y la grasa de pistón de alta calidad ofrecen una fuerza tan baja como la de 2 Newtons para pipetear
  • Grasa de pistón de alta calidad
Características específicas de los modelos:
  • Los modelos P2 y P10 incorporan expulsores de punta de doble posición para su uso con las puntas D10 (cortas) y DL10 (largas)
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,024, ± 0,025, ± 0,03 μl
Puntas compatibles Puntas D10, DL10, DF10ST y DFL10ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Tipo de agarre Ergonómico
Material PVDF y acero inoxidable
Modelo P2G
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ G
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 μl
Para utilizar con (aplicación) Fuerzas de pipeteo extremadamente bajas, diseño ligero
Para utilizar con (equipo) Puntas D10, DL10, DF10ST y DFL10ST
Incluye Expulsor de puntas de acero inoxidable
Cantidad 1
Garantía 3 years
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 318 x 108 x 38 mm
Longitud (imperial) 14,37 in
Longitud (métrico) 36.5 cm
Anchura (imperial) 12,01 in
Anchura (métrico) 30.5 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm
Peso (imperial) .42 lb
Peso (métrico) .19 kg
Fit for Purpose Certified Quality