Learn More
Gilson™ Kit básico de microvolumen PIPETMAN™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 100 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Componentes del kit:
- Tres pipetas PIPETMAN: P2, P10 y P100 (equipados con eyectores de acero inoxidable)
- Adaptador de eyector de puntas dobles para P2G y P10G
- Dos tipack PIPETMAN DIAMOND: DL10 y D200 (gradillas de 96 puntas cada una)
- Una guía de Gilson para el manual de pipeteo
- Tres expulsores de puntas de plástico
- También incluye accesorios como 10 clips de identificación COLORIS™, 3 soportes para pipetas Single™ y 1 guía Gilson para pipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | DL10 and D200 Tips |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blue/White |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipeta con desplazamiento de aire manual |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Pipetman |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |