Learn More
Gilson™ Micropipetas mecánicas PIPETMAN™ L
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Modelo:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Exactitud:
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0,025, ±0,075, ±0,1 μl
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
±3, ±4, ±8 μl
± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l
± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl
± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor de punta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
La pipeta mecánica combina la legendaria solidez de la PIPETMAN™ Classic con un nuevo diseño de cuerpo y un innovador mecanismo interno para ofrecer la máxima comodidad y exactitud.Disponible en 8 modelos monocanal que cubren el intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml.
- El mango rediseñado se adapta de forma natural a la mano del usuario, independientemente del tamaño
- El sistema de bloqueo de volumen garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen pipeteo
- El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
- El código de identificación D2 permite realizar un seguimiento sencillo de la información del producto
- Nuevo conjunto de pistón diseñado para mejorar drásticamente las fuerzas de pipeteo y purga
- El nuevo diseño de la forma del eyector de puntas y el mecanismo interno ofrecen fuerzas de expulsión de puntas reducidas al 50 %
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl |
| Puntas compatibles | Punta de D200, DF30ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Punta D-200, DF30ST |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |