Learn More
Gilson™ Micropipetas mecánicas PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12326152 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Modelo:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Exactitud:
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0,025, ±0,075, ±0,1 μl
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
±3, ±4, ±8 μl
± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l
± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl
± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor de punta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 12326152
Marca: Gilson™ FA10004M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Micropipeta ligera con volumen bloqueable y fuerzas bajas
La pipeta mecánica combina la legendaria solidez de la PIPETMAN™ Classic con un nuevo diseño de cuerpo y un innovador mecanismo interno para ofrecer la máxima comodidad y exactitud.Disponible en 8 modelos monocanal que cubren el intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml.
  • El mango rediseñado se adapta de forma natural a la mano del usuario, independientemente del tamaño
  • El sistema de bloqueo de volumen garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen pipeteo
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
  • El código de identificación D2 permite realizar un seguimiento sencillo de la información del producto
  • Nuevo conjunto de pistón diseñado para mejorar drásticamente las fuerzas de pipeteo y purga
  • El nuevo diseño de la forma del eyector de puntas y el mecanismo interno ofrecen fuerzas de expulsión de puntas reducidas al 50 %
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Puntas compatibles Punta de D200, DF100ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Salmón
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta D-200, DF100ST
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P100L
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ L
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Transporte de un volumen medido de líquido
Para utilizar con (equipo) Punta de D200, DF100ST
Incluye Expulsor de puntas de acero inoxidable
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 12,6 in
Longitud (métrico) 32 cm
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (imperial) 1,57 in
Altura (métrico) 4 cm
Fit for Purpose Certified Quality