Learn More
Gilson™ Micropipetas mecánicas PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12386142 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Modelo:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 500 to 5000 μl
Exactitud:
± 12, ± 15, ± 30 μl
± 30, ± 40, ± 60 μl
±0,025, ±0,075, ±0,1 μl
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
±3, ±4, ±8 μl
± 0,024, ± 0,025, ± 0,027, ± 0,03μ l
± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl
± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Incluye:
Expulsor de punta de plástico
Expulsor de puntas de acero inoxidable
Sin expulsor de punta
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 12386142
Marca: Gilson™ FA10002M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Micropipeta ligera con volumen bloqueable y fuerzas bajas
La pipeta mecánica combina la legendaria solidez de la PIPETMAN™ Classic con un nuevo diseño de cuerpo y un innovador mecanismo interno para ofrecer la máxima comodidad y exactitud.Disponible en 8 modelos monocanal que cubren el intervalo de volumen de 0,2 μl a 10 ml.
  • El mango rediseñado se adapta de forma natural a la mano del usuario, independientemente del tamaño
  • El sistema de bloqueo de volumen garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen pipeteo
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos
  • El código de identificación 2D permite realizar un seguimiento sencillo de la información del producto
  • Nuevo conjunto de pistón diseñado para mejorar drásticamente las fuerzas de pipeteo y purga
  • El nuevo diseño de la forma del eyector de puntas y el mecanismo interno ofrecen fuerzas de expulsión de puntas reducidas al 50 %
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,025, ±0,075, ±0,1 μl
Puntas compatibles Puntas D10, DL10, DF10ST y DFL10ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Punta D-10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P10L
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ L
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Para utilizar con (aplicación) Transporte de un volumen medido de líquido
Para utilizar con (equipo) Puntas D10, DL10, DF10ST y DFL10ST
Incluye Expulsor de puntas de acero inoxidable
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 12,6 in
Longitud (métrico) 32 cm
Anchura (imperial) 4,33 in
Anchura (métrico) 11 cm
Altura (imperial) 1,57 in
Altura (métrico) 4 cm
Fit for Purpose Certified Quality