Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ L
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Verde
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- El sistema patentado de bloqueo de volumen Gilson garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen durante el pipeteo. –
- El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
- El mango rediseñado se adapta de forma natural a tu mano, independientemente del tamaño.
- El diseño interno único aplica una presión uniforme, igual desde cualquier lado de la pipeta, en lugar de hacerlo en el centro de los canales como lo hacen otros canales múltiples.
- El código de identificación 2D sigue el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen máximo de la pipeta.
- Disponible en 8– y 12– canales que cubren un intervalo de volumen de 0,5 a 300 μl.
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | PIPETMAN DIAMOND Tips D10, DL10, DL10ST, DFL10ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | P8x10L |
| Mostrar más |