Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ L
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13436718 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Verde
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 13436718
Marca: Gilson™ FA10014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nueva pipeta multicanal ligera con cierre de volumen que se ha diseñado para adaptarse a la mano de forma natural.
  • El sistema patentado de bloqueo de volumen Gilson garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen durante el pipeteo. –
  • El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
  • El mango rediseñado se adapta de forma natural a tu mano, independientemente del tamaño.
  • El diseño interno único aplica una presión uniforme, igual desde cualquier lado de la pipeta, en lugar de hacerlo en el centro de los canales como lo hacen otros canales múltiples.
  • El código de identificación 2D sigue el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen máximo de la pipeta.
  • Disponible en 8– y 12– canales que cubren un intervalo de volumen de 0,5 a 300 μl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles PIPETMAN DIAMOND Tips D10, DL10, DL10ST, DFL10ST
Espaciado de las puntas ajustable No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Velocidad de dispensación Manual
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipette Tip 0.5 to 20 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo P12x10L
Número de canales 12
Línea de productos Pipetman™ L
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Cantidad 1
Garantía 1 año
Longitud (imperial) 6,02 in
Longitud (métrico) 15.3 cm
Anchura (imperial) 12,87 in
Anchura (métrico) 32.7 cm
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 3.8 cm
Peso (imperial) 0,9 lb
Fit for Purpose Certified Quality