Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ L
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Rojo
Verde
Número de canales:
8
12
Volumen (métrico):
De 0,5 to 10 μl
De 2 to 20 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- El sistema patentado de bloqueo de volumen Gilson garantiza que no se produzca ningún cambio accidental en el volumen durante el pipeteo. –
- El eyector de punta ajustable proporciona comodidad a los usuarios diestros y zurdos.
- El mango rediseñado se adapta de forma natural a tu mano, independientemente del tamaño.
- El diseño interno único aplica una presión uniforme, igual desde cualquier lado de la pipeta, en lugar de hacerlo en el centro de los canales como lo hacen otros canales múltiples.
- El código de identificación 2D sigue el número de referencia del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y el volumen máximo de la pipeta.
- Disponible en 8– y 12– canales que cubren un intervalo de volumen de 0,5 a 300 μl.
Tekniske data
Tekniske data
| Puntas compatibles | PIPETMAN DIAMOND Tips DL10, D200, DFL10ST, DF30ST |
| Espaciado de las puntas ajustable | No |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Velocidad de dispensación | Manual |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con | Pipette Tip 0.5 to 20 μL |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | P12x20L |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion