Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ M
Código de producto. 15500510 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Modelo:
P10mLM
P1200M
P12X10M
P12x100M
P12x1200M
P12x200M
P12x20M
P12x300M
P300M
P5000M
P8X20M
P8x100M
P8x10M
P8x1200M
P8x200M
P8x300M
Volumen (métrico):
1 µl-10 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 10 μl
De 10 a 300 μl
De 10 to 100 μl
De 100 a 1200 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
De 50 to 1200 μl
De 500 to 5000 μl
Puntas compatibles:
D1000, DF1000, D1200, DF1200
D10 ml
D1200
D200
D200, DF200, D300, DF300
D5000
DF100
DF1200
Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10
Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10
Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Puntas de DL10, DF30ST, D200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15500510
Marca: Gilson™ F81029
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Equipadas con pistón motorizado que prácticamente elimina la variabilidad de pipeteo entre los usuarios y reduce al mínimo las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) entre usuarios
  • Pistón motorizado con velocidad de pistón ajustable que es compatible con diferentes densidades de solución
  • Volumen bloqueable para evitar imprecisiones
  • El botón pulsador codificado por color se corresponde con los paquetes de puntas equivalentes
  • Recordatorios de alerta de servicio
  • El diseño de soporte exclusivo permite un ajuste seguro de la mayoría de marcas de pipeta
  • Incluye cuatro modos esenciales de pipeteo: inverso, mezcla, repetitivo y pipeteo para adaptarse perfectamente a su aplicación
  • La pipeta se puede utilizar mientras se carga lo que elimina los cuellos de botella y el tiempo de inactividad
  • Diseñadas para ejercer la misma presión en cada pistón con el fin de garantizar niveles de volumen uniformes en todos los canales
  • El carrusel eléctrico acepta y carga cómodamente hasta 5 pipetas PIPETMAN M de una vez, con una carga del 80 % de su capacidad total en menos de una hora
  • Gilson Trident y el separador exclusivo distribuyen las fuerzas de expulsión de manera uniforme sobre cada punta, lo que reduce la fuerza necesaria para expulsar puntas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Color Yellow
Modelo P8x200M
Número de canales 8
Línea de productos Pipetman
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Garantía 1 año