Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN™ M
Código de producto. 15510500 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Modelo:
P10mLM
P1200M
P12X10M
P12x100M
P12x1200M
P12x200M
P12x20M
P12x300M
P300M
P5000M
P8X20M
P8x100M
P8x10M
P8x1200M
P8x200M
P8x300M
Volumen (métrico):
1 µl-10 ml
De 0,5 to 10 μl
De 1 a 20 μl
De 10 a 10 μl
De 10 a 300 μl
De 10 to 100 μl
De 100 a 1200 μl
De 20 a 300 μl
De 20 to 200 μl
De 50 to 1200 μl
De 500 to 5000 μl
Puntas compatibles:
D1000, DF1000, D1200, DF1200
D10 ml
D1200
D200
D200, DF200, D300, DF300
D5000
DF100
DF1200
Puntas de D10, DL10, DF10 o DFL10
Puntas de D10, DL10, DF10, DFL10
Puntas de D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Puntas de DL10, DF30ST, D200
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15510500
Marca: Gilson™ F81020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Equipadas con pistón motorizado que prácticamente elimina la variabilidad de pipeteo entre los usuarios y reduce al mínimo las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) entre usuarios
  • Motorized piston with adjustable piston speed that is compatible with varying solution densities
  • Lockable volume to prevent inaccuracies
  • Color-coded push-button corresponds to matching tip packs
  • Service alert reminders
  • Unique tip holder design allows for a secure fit of most brands of tips
  • Features four essential pipetting modes dash (en) reverse, mix, repetitive and pipetting to best fit your application
  • Pipette can be used while charging eliminating bottlenecks and downtime
  • Designed to exert equal pressure on each piston to ensure consistent volume levels across all channels
  • Power carrousel conveniently holds and charges up to 5 PIPETMAN M pipettes at once, charging 80% of its full capacity in less than one hour
  • Gilson Trident and unique spacer distribute ejection forces evenly over each tip, reducing the force required to eject tips
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Puntas compatibles D1200
Color Azul
Modelo P8x1200M
Número de canales 8
Línea de productos Pipetman
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 50 to 1200 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Garantía 1 año
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.