Learn More
Gilson™ PIPETMAN M Single Channel Pipets
Fully motorized, lightweight pipet that virtually eliminates pipetting forces and minimizes RSI (Repetitive Strain Injuries) among users.
469.00€
Especificaciones
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman™ M
Tipo Pipette
Incluye Fully motorized piston, color coded push button, universal tip holder
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Modelo Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Volumen (métrico) Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
15530500
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
F81022
P10M 0.5 to 10 μL D10, DL10, DF10ST, DFL10ST pipette tip Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15540500
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
F81023
P20M 2 to 20 μL D200, DF30ST pipette tip Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15540490
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
F81013
P100M 5 to 100 μL D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST pipette tip Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15550500
Ver documentos Detalles de la promoción
Gilson™
F81024
P200M 20 to 200 μL D200, D300, DF200ST, DF300ST pipette tip Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
An ergonomic pipetting solution with GLP features that each lab needs
  • Motorized piston with adjustable speed that is compatible with varying solution densities
  • Lockable volume to prevent inaccuracies
  • Color-coded push-button corresponds to matching tip packs
  • Service alert reminders
  • Unique tip holder design allows for a secure fit of most brands of tips
  • Features four essential pipetting modes – reverse, mix, repetitive and pipetting – to best fit your application
  • Pipette can be used while charging eliminating bottlenecks and downtime
  • Power carrousel conveniently holds and charges up to 5 PIPETMAN M pipettes at once, charging 80% of its full capacity in less than one hour
Especificaciones
Especificaciones
1
Pipetman™ M
Pipette
Fully motorized piston, color coded push button, universal tip holder