Learn More
Gilson™ Micropipetas multicanal PIPETMAN Neo™
Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Número de canales:
8
12
Modelo:
P12 x 200N
P12 x 20N
P8 x 200N
P8 x 20N
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Expulsor de puntas fácil de quitar con pieza inferior esterilizable en autoclave
- Diseño interno que aplica la misma presión en cada pistón para garantizar niveles de volumen uniformes en todos los canales
- La empuñadura PVDF minimiza el efecto de calentamiento de la mano durante el pipeteo y es resistente a productos químicos agresivos
- El Gilson Trident y el espaciador exclusivo crean una expulsión escalonada que permite la expulsión de puntas en pasos, por lo que se reduce la fuerza necesaria para expulsarlas
- Soporte de punta único que permite una fijación segura de la mayoría de marcas de puntas
- Disponible en modelos de 8 y 12 canales
Información de órdenes
Programa de actualización disponible. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Modelo | P8 x 20N |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Pipetman Neo |
| Tipo | Pipeta multicanal |
| Volumen (métrico) | De 2 to 20 μl |
| Garantía | 1 año |