Learn More
Gilson™ Pipetas PIPETMAN™ Neo
Product Code. 10583724 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Exactitud:
± 0,024, ± 0,025, ± 0,03 μl
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
±3, ±4, ±8 μl
± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl
± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Modelo:
P1000N
P100N
P200N
P20N
P2N
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Puntas compatibles:
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
D1000, DF1000ST, DF1200ST
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
D200, DF100ST
D200, DF30ST
Unit Size:
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10583724
Brand: Gilson™ F144565
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Se adapta a la mayoría de marcas de puntas. Las micropipetas Gilson PIPETMAN™ Neo son la nueva generación de la PIPETMAN Classic™ con fuerzas menores de resorte y expulsión.
Eyector de punta fácil de desmotar con parte inferior esterilizable en autoclave. El diseño interno aplica la misma presión a cada pistón para garantizar niveles de volumen uniformes en todos los canales. El mango de PVDF minimiza el efecto de calentamiento con las manos durante el pipeteado y es resistente a sustancias químicas agresivas. El tridente Gilson y el espaciador exclusivo permiten la expulsión graduada, escalonando la expulsión de las puntas para así reducir la fuerza necesaria para expulsar las puntas. El exclusivo soporte de puntas permite un ajuste seguro con la mayoría de las marcas de puntas. Disponible en modelos de 8 y 12 canales
Order Info
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Exactitud ±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
Certificaciones/conformidad ISO8655
Puntas compatibles D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
Modelo P200N
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman Neo
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Botón pulsador con codificador cromático, empuñadura de PVDF, expulsores de puntas de acero inoxidable, soporte de punta universal
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.