Learn More
Gilson™ Pipetas PIPETMAN™ Neo
Código de producto. 10783754 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Exactitud:
± 0,024, ± 0,025, ± 0,03 μl
±0,5, ±0,8, ±1,6 μl
±3, ±4, ±8 μl
± 0,1, ± 0,1, ± 0,2 μl
± 0,35, ± 0,4, ± 0,8 μl
Modelo:
P1000N
P100N
P200N
P20N
P2N
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
Puntas compatibles:
D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
D1000, DF1000ST, DF1200ST
D200, D300, DF100ST, DF200ST, DF300ST
D200, DF100ST
D200, DF30ST
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10783754
Marca: Gilson™ F144561
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se adapta a la mayoría de marcas de puntas. Las micropipetas Gilson PIPETMAN™ Neo son la nueva generación de la PIPETMAN Classic™ con fuerzas menores de resorte y expulsión.
Eyector de punta fácil de desmotar con parte inferior esterilizable en autoclave. El diseño interno aplica la misma presión a cada pistón para garantizar niveles de volumen uniformes en todos los canales. El mango de PVDF minimiza el efecto de calentamiento con las manos durante el pipeteado y es resistente a sustancias químicas agresivas. El tridente Gilson y el espaciador exclusivo permiten la expulsión graduada, escalonando la expulsión de las puntas para así reducir la fuerza necesaria para expulsar las puntas. El exclusivo soporte de puntas permite un ajuste seguro con la mayoría de las marcas de puntas. Disponible en modelos de 8 y 12 canales
Información de órdenes
Para obtener más información, póngase en contacto con su representante comercial de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,024, ± 0,025, ± 0,03 μl
Certificaciones/conformidad ISO8655
Puntas compatibles D10, DL10, DF10ST, DFL10ST
Modelo P2N
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman Neo
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 μl
Estilo de dedo Ergonómico
Incluye Botón pulsador con codificador cromático, empuñadura de PVDF, expulsores de puntas de acero inoxidable, soporte de punta universal