Learn More
Gilson™ Kit básico PIPETMAN™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4330390 Tienda Gilson Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 100 μl
De 500 μL a 10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10797404
Marca: Gilson™ F167400
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Contiene cajas de puntas PIPETMAN™ de calidad certificada y accesorios útiles. El kit básico Gilson™ Pipetman™ incluye soportes para una sola pipeta, clips de identificación COLORIS™ (colores mezclados) y una guía Gilson para el pipeteo (excepto el kit para volúmenes grandes)
Contiene cajas de puntas PIPETMAN de calidad certificada y accesorios útiles.
  • Soportes para pipetas individuales
  • Pinzas de identificación COLORIS™ (colores mixtos),
  • Guía Gilson para pipeteo (excepto kit de gran volumen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Desplazamiento de aire manual
Color Blue/White
Desechables Reusable
Para utilizar con Pipeta con desplazamiento de aire manual
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Pipetman
Esterilidad No estéril
Tipo Kit de inicio de pipetas
Volumen (métrico) De 500 μL a 10 mL
Tipo de filtro Sin filtro
Incluye P5000, pipeta P10 ml, un paquete de filtros y punta para cada pipeta (P5000: 10 filtros y 5 puntas, P10 ml: 10 filtros y 2 puntas)
Garantía 3 años
Longitud (imperial) 14,37 in
Longitud (métrico) 36.5 cm
Anchura (imperial) 12,01 in
Anchura (métrico) 30.5 cm
Altura (imperial) 4,72 in
Altura (métrico) 12 cm
Fit for Purpose Certified Quality