Learn More
Gilson™ Puntas con filtro PIPETMAN™ Tipack™
Diseñadas para satisfacer las demandas más exigentes en diversos campos y aplicaciones como PCR, biología molecular y tecnología celular. Las puntas de filtro Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ se han diseñado, desarrollado y fabricado para adaptarse perfectamente a las pipetas Gilson. Desempeñan un papel fundamental en la prevención de contaminación transmitida por aerosoles.
Marca:  Gilson™ F171103
128.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21920" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.18800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11921483
  • 184.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La geometría optimizada y el material de polipropileno puro garantizan una dispensación completa para unos resultados uniformes.
  • Garantía de exactitud y precisión.
  • Sin riesgo de contaminación: las puntas se fabrican en una sala limpia.
  • Esterilizadas mediante rayos gamma: los puntos indicadores utilizados en los productos de Gilson sufren un cambio de color irreversible tras la esterilización.
  • Garantía de ausencia de ADN, ARN, ADNasa, ARNasa, ATP, pirógenos y trazas de metales.
  • Trazabilidad completa garantizada desde el molde a la mesa de trabajo.
  • Identificación sencilla con un envasado con codificación de color.
Especificaciones
Especificaciones
0,1 a 10 μL
Estéril
DF10ST
3 cm
Pipetman™ Tipack™
Con filtro
Transparente
5,71 in
Racl